missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-methyl-quinoline, TRC

Artikelnummer. 30368697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368697 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58737025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methyl-quinoline
CAS 634-47-9
Molekylær formel C10H8ClN
Mængde 25 g
Synonym 2-Chloro-lepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline, 2-Chlorolepidine, NSC 96476
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
SMIL Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
IUPAC navn 2-chloro-4-methylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 177.63
Formel vægt 177.0345
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.