Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine, 97%
Artikelnummer. 15466508
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466508 250 mg 250mg
15456508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466508 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H60039.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 23056-33-9
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.57
MDL nummer MFCD00010688
InChI nøgle HWZUMEVIIGNXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitro-4-picoline, 2-chloro-4-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-5-nitro-4-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro, pubchem6223, acmc-209g0j, ksc201s3j, tpc-py010
PubChem CID 345364
IUPAC navn 2-chloro-4-methyl-5-nitropyridine
SMIL CC1=CC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine
Smeltepunkt 37°C to 39°C
Kogepunkt 91°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.57
Procent renhed 97%