Få mere at vide
2-Klor-4-methyl-3-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30363331
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363331 500 mg
30359529 2 g
30362203 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369145500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23056-39-5
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.57
Synonym 2-Chloro-3-nitro-4-picoline, 2-Chloro-3-nitro-4-methylpyridine, NSC 402977
IUPAC navn 2-klor-4-methyl-3-nitropyridin
SMIL Cc1ccnc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Formel vægt 172.004