Få mere at vide
2-Klor-4-methoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 11437987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437987 5 g 5g
11447987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16652.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 18113-03-6 | C7H7ClO2 | 158,581 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18113-03-6
Molekylær formel C7H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 158.581
MDL nummer MFCD00070773
InChI nøgle GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87459
IUPAC navn 2-chlor-4-methoxyphenol
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methoxyphenol
Smeltepunkt 39°C to 44°C
Tæthed 1.153
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 5 g
Beilstein 1936412
Synonym 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
Formel vægt 158.59
Procent renhed 97%