Få mere at vide
2-chlor-4-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335405
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335405 5 g 5g
11325405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19623.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 153034-86-7 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153034-86-7
Molekylær formel C5H3ClIN
Molekylvægt (g/mol) 239.44
MDL nummer MFCD01861983
InChI nøgle KJKIPRQNFDUULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-2-chloropyridine, 2-chloro-iodopyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo, zlchem 826, pubchem2579, acmc-209d8n, 2-chloro-4-iodo pyridine, ksc174s0f, 2-chloro-4-iodopyridine
PubChem CID 1516511
IUPAC navn 2-chlor-4-iodpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1I)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-iodopyridine
Smeltepunkt 42°C to 44°C
Mængde 5 g
Beilstein 108668
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 239.44
Procent renhed 99%