Få mere at vide
2-Klor-4-iodonalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-iodoaniline |
| CAS | 42016-93-3 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl I N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-iodo-benzenamine, NSC 137040 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(I)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-iodonalin |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.47 |
| Formel vægt | 252.9155 |