Få mere at vide
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 505084-55-9 |
| Molekylær formel | C6H2ClF3IN |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClF3IN/c7-5-1-4(11)3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cnc(Cl)cc1I |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.44 |
| Formel vægt | 306.8873 |