Få mere at vide
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine, tech. 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488256
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488256 250 mg 250mg
15468256 1 g 1g
15478256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63345.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505084-55-9
Molekylær formel C6H2ClF3IN
Molekylvægt (g/mol) 307.439
MDL nummer MFCD01862099
InChI nøgle XEEQBBXEZSNIQV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773791
IUPAC navn 2-chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMIL C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Synonym 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl, acmc-1avx5, ksc496i6b, pyridine,2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl
Formel vægt 307.44
Procent renhed 90%
Grad Technical
Fysisk form Solid