Få mere at vide
2-chlor-4-iod-3-pyridinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484440
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484440 1 g 1g
11474440 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50052.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 884494-44-4 | Molekylformel: C6H5ClINO | Molekylvægt: 269,466 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884494-44-4
Molekylær formel C6H5ClINO
Molekylvægt (g/mol) 269.466
MDL nummer MFCD03095296
InChI nøgle BZQRQPAKTCMYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodopyridin-3-yl methanol, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-pyridin-3-yl-methanol, acmc-20anzo, pubchem17089, 3-pyridinemethanol,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 40418628
IUPAC navn (2-chlor-4-iodpyridin-3-yl)methanol
SMIL C1=CN=C(C(=C1I)CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 269.47
Procent renhed 97%