Få mere at vide
2-chlor-4-hydroxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491840
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491840 1 g 1g
15423717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27549.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17368-12-6
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.543
MDL nummer MFCD01646108
InChI nøgle VBEHFOMFHUQAOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-hydroxypyridine, 2-chloropyridin-4-ol, 2-chloro-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-chloro, 2-chlorpyridin-4-ol, 4 1h-pyridinone, 2-chloro, pubchem2578, acmc-1btyf, 4-hydroxy-2-chloropyridine
PubChem CID 87010
IUPAC navn 2-chlor-lH-pyridin-4-on
SMIL C1=CNC(=CC1=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-hydroxypyridine
Smeltepunkt 169°C to 172°C
Mængde 1 g
Formel vægt 129.55
Procent renhed 95%