missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4’-hydroxybenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 55270-71-8 |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chlorophenyl-4-hydroxyphenyl-methanone, 2-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO2/c14-13(8-2-1-3-9-13)12(16)10-4-6-11(15)7-5-10/h1-8,15H,9H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(=O)C2(Cl)CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | (1-chlorocyclohexa-2,4-dien-1-yl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.68 |
| Formel vægt | 234.0448 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?