Få mere at vide
2-chlor-4-hydroxybenzoesyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735975 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10481301
Brand: Thermo Scientific Acros 304200010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56363-84-9 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56363-84-9
Molekylær formel C7H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 172.56
MDL nummer MFCD00798116
InChI nøgle WIPYZRZPNMUSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-4-hyroxybenzoic acid, pubchem4561, acmc-1b14n, ksc497o6l, 4-hydroxy-2-chlorobenzoic acid, wipyzrzpnmuser-uhfffaoysa
PubChem CID 91821
IUPAC navn 2-chlor-4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 207°C to 209°C
Farve Beige til hvid eller brun-orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver