missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30354850
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354850 50 mg
30352185 25 mg
30354740 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC61162050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18268-76-3
Molekylær formel C8 H7 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
Synonym 6-Chlorovanillin, Benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-, Vanillin, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 6-Chlorovanillin, 6-Monochlorovanillin, NSC 95796
IUPAC navn 2-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
SMIL COc1cc(C=O)c(Cl)cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chlorovanillin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-8-2-5(4-10)6(9)3-7(8)11/h2-4,11H,1H3
Formel vægt 186.0084
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.