Få mere at vide
2-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chlorovanillin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-8-2-5(4-10)6(9)3-7(8)11/h2-4,11H,1H3 |
| Formel vægt | 186.0084 |