Få mere at vide
2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18062610
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18062610 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0014.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid
CAS 4818-59-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 Cl N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Furosemide Imp. A (EP), Furosemide USP Related Compound A, Furosemide USP RC A, 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Related Compound A, Furosemide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1NCc2occc2
IUPAC navn 2-chloro-4-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 330.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.0077 g/mol