Få mere at vide
2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 4818-59-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 Cl N2 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Furosemide Imp. A (EP), Furosemide USP Related Compound A, Furosemide USP RC A, 2-Chloro-4-[(furan-2-ylmethyl)-amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Related Compound A, Furosemide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1NCc2occc2 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Vis mere |