Få mere at vide
2-klor-4-fluorothiophenol, 97 %
Artikelnummer. 11485593
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485593 5 g 5g
11475593 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13498.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 175277-99-3 | C6H4ClFS | 162,606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-99-3
Molekylær formel C6H4ClFS
Molekylvægt (g/mol) 162.606
MDL nummer MFCD00052936
InChI nøgle KUAPPJSILOMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorothiophenol, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, benzenethiol,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzenethiol, benzenethiol, 2-chloro-4-fluoro, pubchem2850, acmc-1caad, 2-chloro-4-fluoro-thiophenol, 4-fluoro-2-chloro-benzenethiol, #
PubChem CID 519446
IUPAC navn 2-chlor-4-fluorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorothiophenol
Kogepunkt 86 °C til 88 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.567
Mængde 5 g
Beilstein 8478226
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 162.61
Procent renhed 97%