Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 11394416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394416 5 g 5g
11384416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394416 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L20023.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 34941-91-8
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.534
MDL nummer MFCD04039345
InChI nøgle FGSAQRJRWCZLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro pyridine, 2-chloro-4-fluoro-pyridine, pubchem6180, acmc-1aft7, 2-chlro-4-fluoroxypyridine, ksc222e0n, pyrimidine, 4-chloro-6-fluoro, abbypharma ap-14-5731
PubChem CID 2782792
IUPAC navn 2-chloro-4-fluoropyridine
SMIL C1=CN=C(C=C1F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoropyridine
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1634747
Formel vægt 131.54
Procent renhed 97%