Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11482847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482847 25 g 25g
11472847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15478.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60702-69-4 | C7H3ClFN | 155.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60702-69-4
Molekylær formel C7H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 155.56
MDL nummer MFCD00042523
InChI nøgle PGKPNNMOFHNZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro benzonitrile, 2-chloro-4-fluoro-benzonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzenecarbonitrile, ncr bg df, pubchem3422, acmc-209mll, 2-chloro-4fluorobenzonitrile, 2-chloro4-fluorobenzonitrile
PubChem CID 109000
IUPAC navn 2-chlor-4-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 6323034
Formel vægt 155.56
Procent renhed 98%