Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 2252-51-9 |
| Molekylær formel | C7H4ClFO2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-fluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.56 |
| Formel vægt | 173.9884 |