Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11458813
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458813 25 g 25g
11438813 1 g 1g
11448813 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10536.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85958-57-2
Molekylær formel C6H3Cl2FO2S
Molekylvægt (g/mol) 229.046
MDL nummer MFCD00052957
InChI nøgle FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
PubChem CID 522846
IUPAC navn 2-chlor-4-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 28°C to 31°C
Tæthed 1.57
Kogepunkt 243°C to 244°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.555
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 5520034
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 229.06
Procent renhed 98%