Få mere at vide
2-chlor-4-fluorbenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10184194
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10184194 1 g 1g
10317214 10 g 10g
10002034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184194 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00318DA
Kemiske identifikatorer
CAS 85958-57-2
Molekylær formel C6H3Cl2FO2S
Molekylvægt (g/mol) 229.046
MDL nummer MFCD00052957
InChI nøgle FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
PubChem CID 522846
IUPAC navn 2-chlor-4-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl(F)C6H3(SO2Cl)
Mængde 1 g
Formel vægt 229.06
Procent renhed 97%