Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoroaniline, 97%
Artikelnummer. 11402877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402877 5 g 5g
11412877 25 g 25g
11422877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15492.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2106-02-7 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2106-02-7
Molekylær formel C6H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 145.56
MDL nummer MFCD00042530
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoroaniline
Tæthed 1.219
Mængde 5 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.554
FN nummer UN2810
Beilstein 2802559
Synonym benzenamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorobenzenamine, 2-chloro-4-fluorophenylamine, 2-chloro-4-fluoro-phenylamine, pubchem2943, 2-chloro-4fluoroaniline, 2-chloro-4-fluroaniline, timtec-bb sbb004110, 4-fluoro-2-chloroaniline, acmc-1cj1h
Kogepunkt 191°C to 192°C
InChI nøgle XRAKCYJTJGTSMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)N
IUPAC navn 2-chlor-4-fluoranilin
PubChem CID 75013
Formel vægt 145.56
Procent renhed 97%