missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 4793-24-2 |
| Molekylær formel | C7H5ClFNO4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Aminosulfonyl-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1F |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.64 |
| Formel vægt | 252.9612 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?