Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 114776-15-7 |
| Molekylær formel | C7H3ClFNO4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClFNO4/c8-4-2-5(9)6(10(13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.55 |
| Formel vægt | 218.9735 |