missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30363924
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363924 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98931825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoic Acid
CAS 120890-57-5
Molekylær formel C13H7ClF4N2O4
Mængde 25 mg
Synonym 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H7ClF4N2O4/c1-19-9(13(16,17)18)4-10(21)20(12(19)24)8-2-5(11(22)23)6(14)3-7(8)15/h2-4H,1H3,(H,22,23)
SMIL CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F
IUPAC navn 2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 366.65
Formel vægt 366.003
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.