Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoic Acid |
| CAS | 120890-57-5 |
| Molekylær formel | C13H7ClF4N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7ClF4N2O4/c1-19-9(13(16,17)18)4-10(21)20(12(19)24)8-2-5(11(22)23)6(14)3-7(8)15/h2-4H,1H3,(H,22,23) |
| SMIL | CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.65 |
| Formel vægt | 366.003 |