missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 177489-17-7 |
| Molekylær formel | C12H7ClF4N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClF4N2O2/c1-19-10(12(15,16)17)4-9(18-19)6-2-5(11(20)21)7(13)3-8(6)14/h2-4H,1H3,(H,20,21) |
| SMIL | Cn1nc(cc1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.64 |
| Formel vægt | 322.0132 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?