missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile, TRC

Artikelnummer. 30368577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368577 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3673151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile
CAS 796600-15-2
Molekylær formel C8H5ClFN
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5ClFN/c1-5-7(10)3-2-6(4-11)8(5)9/h2-3H,1H3
SMIL Cc1c(F)ccc(C#N)c1Cl
IUPAC navn 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 169.58
Formel vægt 169.0095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.