Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile |
| CAS | 796600-15-2 |
| Molekylær formel | C8H5ClFN |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClFN/c1-5-7(10)3-2-6(4-11)8(5)9/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cc1c(F)ccc(C#N)c1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.58 |
| Formel vægt | 169.0095 |