Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene |
| CAS | 2106-50-5 |
| Molekylær formel | C6H3ClFNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9(10)11/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.55 |
| Formel vægt | 174.9836 |