Få mere at vide
2-chlor-4-ethynylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15592303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15592303 5 g 5g
15582303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449980050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 945717-09-9 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 945717-09-9
Molekylær formel C7H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.57
InChI nøgle DLEWWBKXDRBGRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-ethynyl-pyridine
PubChem CID 23436831
IUPAC navn 2-chlor-4-ethynylpyridin
SMIL C#CC1=CC(=NC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-ethynylpyridine
Kogepunkt 373.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 137.57
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-ethynylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.