Få mere at vide
2-Chloro-4-ethylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-ethylpyridine |
| CAS | 40325-11-9 |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-ethylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vægt | 141.0345 |