Få mere at vide
2-Chloro-4-ethoxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-ethoxyquinoline |
| CAS | 4295-08-3 |
| Molekylær formel | C11H10ClNO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-14-10-7-11(12)13-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1cc(Cl)nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-ethoxyquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.66 |
| Formel vægt | 207.0451 |