missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-[(dimethylcarbamoyl)amino]benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30451044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451044 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT776845100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorotoluron-benzoic Acid
CAS 59587-01-8
Molekylær formel C10 H11 Cl N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym Chlorotoluron-benzoic Acid, 2-Chloro-4-[[(dimethylamino)carbonyl]amino]benzoic acid (ACI), 2-Chloro-4-[(dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid, CGA 15140, N-(3-Chloro-4-carboxyphenyl)-N',N'-dimethylurea, Benzoic acid','2-chloro-4-[[(dimethylamino)carbonyl]amino]- (9CI','ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN2O3/c1-13(2)10(16)12-6-3-4-7(9(14)15)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,16)(H,14,15)
SMIL CN(C)C(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-chloro-4-(dimethylcarbamoylamino)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 242.6589
Formel vægt 242.0458
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.