Learn More
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10243092
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1424-66-4
C9H10ClNO
183.64
MFCD00021051
XSQFAWMDRFSIMY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-dimethylamino, benzaldehyde,2-chloro-4-dimethylamino, 2-chloro-4-n,n-bis methyl amino benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-chlorobenzaldehyde, acmc-209coh, 3-chloro-n,n-dimethyl-4-formylaniline
74021
2-chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
CN(C)C1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1424-66-4
C9H10ClNO
183.64
MFCD00021051
XSQFAWMDRFSIMY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-dimethylamino, benzaldehyde,2-chloro-4-dimethylamino, 2-chloro-4-n,n-bis methyl amino benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-chlorobenzaldehyde, acmc-209coh, 3-chloro-n,n-dimethyl-4-formylaniline
74021
2-chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
CN(C)C1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula CH3N(CH3)C6H3(Cl)CHO
Quantity 10 g
Formula Weight 183.64
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde