Få mere at vide
2-Klor-4,6-diphenyl-1,3,5-triazin, 97%
Artikelnummer. 15495967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495967 1 g 1g
15405977 5 g 5g
15415977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33175.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 3842-55-5 | C15H10ClN3 | 267,716 g/mol
En rationel syntese af kyaphenin (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazin) er blevet udført ved omsætning af 2-chlor-4:6-diphenyl-1:3:5-triazin med phenylmagnesiumbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En rationel syntese af kyaphenin (2:4
:6-triphenyl-1:3:5-triazin) er blevet udført ved omsætning af 2-chlor-4:6-diphenyl-1:3:5-triazin med phenylmagnesiumbromid.
Opløselighed Opløseligt i toluen
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3842-55-5
Molekylær formel C15H10ClN3
Molekylvægt (g/mol) 267.716
MDL nummer MFCD05738885
InChI nøgle DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl
PubChem CID 19698
IUPAC navn 2-chlor-4,6-diphenyl-1,3,5-triazin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Smeltepunkt 138 °C til 140 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 267.72
Procent renhed 97%