Få mere at vide
2-klor-4,6-dimethylpyrimidin, 97%
Artikelnummer. 11976551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976551 25 g 25g
11966551 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442550250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4472-44-0 | C6H7ClN2 | 142,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4472-44-0
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.59
InChI nøgle RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
PubChem CID 20550
IUPAC navn 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidin
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4, 6-dimethylpyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36 °C til 38 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 210 °C til 212 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver, krystallinsk pulver eller lavsmeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /