Få mere at vide
2-chlor-4,6-dimethylpyridin-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10720350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10720350 5 g 5g
10399207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10720350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429780050
Kemiske identifikatorer
CAS 14237-71-9
Molekylær formel C8H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 166.61
MDL nummer MFCD00051676
InChI nøgle RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
PubChem CID 223261
IUPAC navn 2-chlor-4,6-dimethylpyridin-3-carbonitril
SMIL CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-4, 6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99.5°C to 101.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 166.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.