Få mere at vide
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline Hydrochloride |
| CAS | 1092069-98-1 |
| Molekylær formel | C8H11Cl2NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-benzenamine Hydrochloride, (2-Chloro-4,6-dimethoxyphenyl)amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-5-3-6(9)8(10)7(4-5)12-2;/h3-4H,10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | COc1cc(Cl)c(N)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4,6-dimethoxyaniline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.08 |