Få mere at vide
2-Klor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine |
| CAS | 3140-73-6 |
| Molekylær formel | C5H6ClN3O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4,6-Dimethoxy-2-chloro-s-triazine, 2,4-Dimethoxy-6-chloro-1,3,5-triazine, NSC 46520 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3 |
| SMIL | COc1nc(Cl)nc(OC)n1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.57 |
| Formel vægt | 175.0149 |