Få mere at vide
2-Chloro-4,6-difluoroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449550
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449550 5 g 5g
11439550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50363.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36556-56-6
Molekylær formel C6H4ClF2N
Molekylvægt (g/mol) 163.552
MDL nummer MFCD00142892
InChI nøgle DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,4-difluoroaniline, 4,6-difluoro-2-chloroaniline, 2-amino-3,5-difluorochlorobenzene, benzenamine, 2-chloro-4,6-difluoro, 2-chloro-4,6-difluorophenylamine, pubchem2940, acmc-1aj0r, ksc226e0f, 2,4-difluoro-6-chloroaniline, 2-chloro-4,6 difluoro aniline
PubChem CID 2734083
IUPAC navn 2-chloro-4,6-difluoroaniline
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)N)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 163.55
Procent renhed 98%