missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4,5-dinitro-toluene, TRC

Artikelnummer. 30349895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3694601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4,5-dinitro-toluene
CAS 56136-79-9
Molekylær formel C7 H5 Cl N2 O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O4/c1-4-2-6(9(11)12)7(10(13)14)3-5(4)8/h2-3H,1H3
SMIL Cc1cc(c(cc1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-chloro-2-methyl-4,5-dinitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 216.58
Formel vægt 215.9938
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.