Få mere at vide
2-chlor-4,5-dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058258
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11321357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01627.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1124-04-5
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.609
MDL nummer MFCD00002173
InChI nøgle PSOJLBXHRBFLLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym banol phenol, phenol, 2-chloro-4,5-dimethyl, 2-chloro-4,5-xylenol, 6-chloro-3,4-xylenol, 3,4-dimethyl-6-chlorophenol, 3,4-xylenol, 6-chloro, acmc-20anzv, 3, 6-chloro, dsstox_cid_21404, dsstox_rid_79715
PubChem CID 70754
IUPAC navn 2-chlor-4,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4,5-dimethylphenol
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Mængde 1 g
Beilstein 2042057
Formel vægt 156.61
Procent renhed 98%