Få mere at vide
2-chlor-4,5-dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4,5-dimethylphenol |
| Smeltepunkt | 70 °C til 72 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2042057 |
| Formel vægt | 156.61 |
| Procent renhed | 98% |