missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine, TRC

Artikelnummer. 30365084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365084 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3747755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine
CAS 132813-14-0
Molekylær formel C17 H17 Cl F N
Mængde 5 g
Synonym Blonanserin Impurity 14
InChI formel InChI=1S/C17H17ClFN/c18-17-11-15(12-7-9-13(19)10-8-12)14-5-3-1-2-4-6-16(14)20-17/h7-11H,1-6H2
SMIL Fc1ccc(cc1)c2cc(Cl)nc3CCCCCCc23
IUPAC navn 2-chloro-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 289.775
Formel vægt 289.103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.