missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-(3-piperidinyloxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11499670
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499670 250 mg 250mg
11409680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11499670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50938.MD
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
It is employed as intermediate for pharmaceutical.

Solubility
Insoluble in water.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 902836-92-4
Molekylær formel C12H13ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 236.70
MDL nummer MFCD08061078
InChI nøgle GPGZXKBRTANYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloro-4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, acmc-20ao02, 2-chloro-4-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-chloro-4-piperidin-3-yl-oxy-benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 24212029
IUPAC navn 2-chloro-4-piperidin-3-yloxybenzonitrile
SMIL ClC1=C(C=CC(OC2CCCNC2)=C1)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(3-piperidinyloxy)benzonitrile
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 236.7
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.