Få mere at vide
2-chlor-4-(2-furyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396844
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10396844 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10749395 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396844 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07908DA
Kemiske identifikatorer
CAS 124959-28-0
Molekylær formel C8H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 180.59
MDL nummer MFCD09065030
InChI nøgle BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-2-furyl pyrimidine, 2-chloro-4-furan-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl furan, pyrimidine,2-chloro-4-2-furanyl, 2-chloro-4-furan-2-yl-pyrimidine, acmc-20mr9m, 2-chloro-4-2-furanyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-furanyl
PubChem CID 14745027
IUPAC navn 2-chlor-4-(furan-2-yl)pyrimidin
SMIL ClC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.59
Procent renhed 97%