Få mere at vide
2-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 99499-25-9 |
| Molekylær formel | C13 H8 Cl F N2 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8ClFN2S/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)15)16-13(14)17-12(9)18-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2c(nc(Cl)nc2s1)c3ccccc3F |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.73 |
| Formel vægt | 278.0081 |