Få mere at vide
(2-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine |
| CAS | 62476-58-8 |
| Molekylær formel | C7H5ClF3N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2 |
| SMIL | Nc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.57 |
| Formel vægt | 195.0063 |