Få mere at vide
(2-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine, TRC
Artikelnummer. 30359040
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30359040 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30359040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5972251G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine
CAS 62476-58-8
Molekylær formel C7H5ClF3N
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenamine
InChI formel InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2
SMIL Nc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 195.57
Formel vægt 195.0063
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.